Learn More
Moexipril-Diketopiperazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-ethyl 2-{(3S,11aS)-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2(6H,11H,11aH)-yl}-4-phenylbutanoate |
| CAS | 103733-51-3 |
| Summenformel | C27 H32 N2 O6 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (αS,3S,11aS)-1,3,4,6,11,11a-Hexahydro-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetic Acid Ethyl Ester, [3S-[2(R*),3α,11aβ]]-1,3,4,6,11,11a-Hexahydro-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetic Acid Ethyl Ester, PD 114009, Moexipril USP Related Compound B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H32N2O6/c1-5-35-27(32)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)29-17(2)25(30)28-16-20-15-24(34-4)23(33-3)14-19(20)13-22(28)26(29)31/h6-10,14-15,17,21-22H,5,11-13,16H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CCc1ccccc1)N2C(C)C(=O)N3Cc4cc(OC)c(OC)cc4CC3C2=O |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-(8,9-Dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-3,6,11,11a-tetrahydropyrazino[1,2-b]isochinolin-2-yl)-4-phenylbutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 480.55 |
| Formelmasse | 480.226 |