Learn More
Tork Feuchtigkeitsspendende Handlotion
Artikelnummer. 30243814 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8/Packung
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30243814 8/Packung 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243814 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 420202
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Parfümfreie Lotion, die schnell einzieht und ein nicht fettendes Hautgefühl hinterlässt.
  • Diese parfümfreie Lotion verfügt über eine dermatologisch getestete Formel, einen hautfreundlichen pH-Wert und eine Mischung aus Rapsöl, Glycerin und Panthenol.
  • Hilft dabei, den Feuchtigkeitshaushalt der Haut aufrechtzuerhalten.
  • Zieht schnell ein und hinterlässt kein fettiges Gefühl
  • Sparen Sie Personalzeit mit mühelosem Nachfüllen, zertifiziert vom Schwedischen Rheumaverband.
  • Der Verband wurde gemäß dem „Design für alle“-Test geprüft, der in Schweden veröffentlicht wurde.
  • Design Research Journal, 2011
  • Für gute Handhygiene sorgt die werkseitig versiegelte Flasche mit einer neuen Pumpe für jede Nachfüllung. Dies reduziert das Kontaminationsrisiko und schützt die Formulierungen bis zum Erreichen der Hände.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flüssiges Handdesinfektionsmittel
Farbe Weiß
Form Lotion
Zertifizierung/Konformität Nordisches Umweltzeichen
Abmessungen (L x B x H) 392 x 196 x 184 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 15,43 in.
Länge (metrisch) 392 mm
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 8/Packung
Sterilität Nicht steril
Volumen (angloamerikanisch) 475 ml
Volumen (metrisch) 475 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 17,81 oz.
Gewicht (metrisch) 505 g