Learn More
Honeywell™ Gegossene Gesichtsmaske 5211 XL-FFP2 NR D mit Ventil
Beschreibung
- Starre Schale – damit die Form auch in feuchten und Umgebungen mit hoher Belastung erhalten bleibt.
- Ultra-weiche hypoallergene Willtech™ Flanschdichtung mit Absorptionseigenschaften und Dichtfolie für herausragenden Komfort und eine perfekte Passform.
- Vorgeformte und farbige Nasenbrücke, um Zeit bei der perfekten Anpassung der Maske und bei der sofortigen Erkennung ihres Schutzniveaus zu sparen.
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung.
- Abgeschirmtes Ausatemventil mit einer besonderen Konstruktion für verbesserten Schutz.
- Hochwertiges Ausatemventil für müheloses Atmen während längerer Nutzungsdauer.
- Zwei elastische Bänder, äußerst flexibel und widerstandsfähig, sind außerhalb des Filterbereichs angebracht, um Leckagen zu vermeiden.
- Leichte Atemschutzmaske (15 g) zur Verringerung der Ermüdung.
- Ohne Latex, Silikon und PVC.
- Dolomit-gepr.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EG-PSA-Kategorie: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-Bescheinigung, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | FFP2 |
| Produkttyp | Particulate Respirator |
| Größe | XL |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft, Automobil, Bauwesen, Lebensmittel, Eisen/Stahl, Bergbau, Textil, Holzindustrie |
| Enthält | Ventil, doppelelastische Gurte |
| Latexfrei | Ja |
| Menge | 20/Box, 200/Packung |
| Mehr anzeigen |