Learn More
Corning™ Reagenzien für die Molekularbiologie
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343711
Change view
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Kochsalz-Natriumcitratpuffer
TAE-Puffer
Tris Borat-EDTA-Puffer
Tris Hydrochlorid-Puffer
pH:
7 ± 0.1
7.5 ± 0.1
8 ± 0.1
8.3 ± 0.1
8.4 ± 0.1
Packungsgröße:
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemischer Name oder Material pH unitSize
15343711 TAE-Puffer 8.3 ± 0.1 6 Stück
15383711 Tris Hydrochlorid-Puffer 7.5 ± 0.1 6 Stück
15353711 Tris Borat-EDTA-Puffer 8.4 ± 0.1 6 Stück
15393711 Tris Hydrochlorid-Puffer 8 ± 0.1 6 Stück
15313591 Kochsalz-Natriumcitratpuffer 7 ± 0.1 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15343711 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 46010CM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kommt in der Molekularbiologie, in Nukleinsäure-Reinigungsanwendungen zum Einsatz
  • Analysenzertifikat verfügbar.
  • Produkt lässt sich zum Erhalt der gewünschten Konzentration verdünnen.
Bestellinformation
Versand bei Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TAE-Puffer
Konzentration 10X
pH 8.3 ± 0.1
Menge 6 x 1 l
Sterilität Steril