Learn More
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), FITC conjugate
Artikelnummer. 11508936
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11508936 5 mg 5 Milligramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11508936
Marke: Invitrogen™ A23015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Suited for applications in which well-defined molecular weight tracers are needed
  • Applications include studying the rate of endocytosis and exocytosis and following intracellular protein processing
Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Konjugat Fluorescein
Spezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Markertyp Classic Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Albumin Proteins