Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Reactive Dye Decapack, for microarrays
Artikelnummer. 10206402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10206402 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10206402 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A32750
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Passt zu den Bildgebungskanälen der gängigsten Mikroarray-Scanner
Der reaktive Alexa Fluor™ Farbstoff im Zehnerpack ist ein speziell verpackter Succinimidyll-Esterfarbstoff für die Markierung von DNA- oder RNA-Proben nach vorangehender Modifikation durch die Integration von Aminoallyl-dUTP (Kat.-Nr. A21664) oder Aminohexyl-Acrylamid-dUTP (Kat.-Nr. A32761). Jede Verpackungscharge wird rigoros auf die Fähigkeit getestet, mit Aminoallyl modifizierte DNA zuverlässig und einheitlich zu kennzeichnen.
Array CGH, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Kennzeichnung, Expressionsarray-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligosynthese
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reaktiver Farbstoff
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor Farbstoff
Markierungsmethode Indirekte Markierung
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Alexa Fluor
Menge 1 Set