Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555-aha-dCTP
Beschreibung
Die Alexa Fluor™ 555 Farbstoffe, die zur Kennzeichnung von Nukleotiden verwendet werden, sind mit häufig verwendeten Mikroarray-Scannern kompatibel und bieten größere Signalkorrelationswerte (R2) als die spektral ähnlichen Cy™3- und Cy5-Farbstoffpaare, wodurch die Auflösung von zweifarbigen Mikroarray-Genexpressionsassays verbessert wird, um 1,3-fache Veränderungen in der Expression zu ermöglichen. Die außergewöhnlich hellen und photostabilen Alexa Fluor Farbstoffe sind ebenfalls im Wesentlichen pH-unempfindlich und hochgradig wasserlöslich.
Array CGH, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligosynthese
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Markierte Nukleotide |
| Konzentration | 1 mmol |
| Assay | Microarray Genexpressionsassay |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor Farbstoff |
| Markierungsmethode | Direkte Markierung |
| Modifikation | AHA (5-Aminohexylacrylamido) |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Menge | 50 μl |