Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 and Alexa Fluor™ 647 Reactive Dye Decapacks, for microarrays, includes A32756 and A32757 decapacks
Artikelnummer. 10163802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10163802 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10163802 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A32755
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
In praktischer Einwegverpackung
Der Alexa Fluor™ 555 und 647 Reaktionsfarbstoff im Zehnerpack ist für die Verwendung mit Aminoallyl-Markierungsverfahren optimiert. Die Einmalpackung der Reaktivfarbstoffe macht eine Aliquotierung aus Farbstoffgroßpackungen überflüssig und sorgt so für Anwenderfreundlichkeit und maximale Aktivität der Farbstoffe. Die speziell verpackten Alexa Fluor Farbstoffe sind kompatibel mit per Aminoallyl-dUTP bzw. Aminoallyl UTP modifizierten Nukleotiden sowie mit den meisten handelsüblichen auf Aminoallyl basierenden Markierungskits. Zur Verwendung mit Aminoallyl-Kennzeichnungsmethoden.
Array CGH, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Kennzeichnung, Expressionsarray-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligosynthese
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reaktiver Farbstoff
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor Farbstoff
Markierungsmethode Indirekte Markierung
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Alexa Fluor
Menge 1 Set