Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-aha-dUTP, 1 mM in TE buffer
Description
Markierte 5-Aminohexylacrylamid-dUTP (aha-dUTP) Nukleotide werden an der C-5-Position von Uridin mit einem einzigartigen Hexylacrylamid-Linker modifiziert, der als Abstandhalter zwischen Nukleotid und Farbstoff dient. Dieser Abstandhalter reduziert die Wechselwirkungen zwischen Nukleotid und Farbstoff, was zu helleren Konjugaten und einer verbesserten Hapten-Zugänglichkeit für sekundäre Nachweisreagenzien führt. Markierte Nukleotide können zur Generierung markierter Nukleinsäure-Hybridisierungssonden in vielen molekularbiologischen und molekularen zytogenetischen Anwendungen, einschließlich mehrfarbiger Verfahren, verwendet werden.
Array CGH, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligosynthese
Informations sur la commande
Versandbedingung: Nasses Eis
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Markierte Nukleotide |
| Konzentration | 1 mmol |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor Farbstoff |
| Modifikation | AHA (5-Aminohexylacrylamido) |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molekularbiologie |
| Menge | 50 μl |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.