Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, Alexa Fluor™ 647 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Hexa(Triethylammonium) Salt)
Artikelnummer. 10768994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10768994 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10768994 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A22362
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Heller, fernrot fluoreszierender Farbstoff
Alexa Fluor 647 Adenosin-5‘-triphosphat (Alexa Fluor 647 ATP) ist ein Misch-Isomer, das aus dem Alexa Fluor 647 Fluorophor besteht, einem außergewöhnlich hellen, tiefrot fluoreszierenden Farbstoff, der über einen Aminoethylcarbamoyl-Linker an die 2'- oder 3'-Position des Riboserings gebunden ist.
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 647 ATP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Versandbedingung Nasseis
Konzentration 5 mM
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 647
Menge 100 μl
Produktlinie Alexa Fluor
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.