Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 505/515 (4,4-Difluoro-1,3,5,7-Tetramethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen)
Artikelnummer. 11530326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11530326 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11530326 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D3921
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Unpolare Struktur
Mit der unpolaren Struktur, langen Wellenlängen-Absorption und Fluoreszenz kann BODIPY™ 505/515 als Färbung für neutrale Lipide und als Tracer für Öl und andere unpolare Lipide verwendet werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie BODIPY
Markertyp BODIPY Farbstoffe
Summenformel C13H15BF2N2.
Physikalische Form Fest
Produkttyp Fettsäure
Anregung/Emission 502/510 nm
Molekulargewicht 248.08