Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, BODIPY™ FL 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl)Urethane), Trisodium Salt), 5 mM in buffer
Artikelnummer. 10769734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10769734 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10769734 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A12410
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Basiert auf Interaktionen zwischen Fluorophor und Purinbase
BODIPY FL Adenosin 3'-Triphosphat und BODIPY FL Guanosin 5'-Triphosphat (G-12411) bestehen aus einem BODIPY FL Fluorophor, der über einen Linker mit der 2'- oder 3'-Position des Riboserings verbunden ist. Wechselwirkungen zwischen dem Fluorophor und der Purinbasis sind aus den spektroskopischen Eigenschaften dieser Nukleotid-Analoga ersichtlich. Die Fluoreszenzquantenausbeute von BODIPY FL GTP liegt nur bei etwa einem Zehntel der von BODIPY FL ATP. Diese Ausbeute kann jedoch durch die Bindung von BODIPY FL GTP an GTP-bindende Proteine erhöht werden.
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp FL ATP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Versandbedingung Nasseis
Konzentration 5 mM
Marker oder Farbstoff BODIPY™ FL
Menge 100 μl
Produktlinie BODIPY
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.