Learn More
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff
Artikelnummer. p-4922770
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Calcein
Calcein Blau AM
Calcein Grün, AM – Spezialverpackung
Calcein, AM
Menge:
1 mg
1 ml
100 mg
20 x 50 μg
Farbe:
Blue
Green
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Stück
100 Milligramm
1000 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge Farbe unitSize
11564257 Calcein, AM 20 x 50 μg Green 1000 Mikrogramm
10462052 Calcein, AM 1 mg Green 1 Milligramm
10720345 Calcein, AM 1 ml Green 1 Stück
10696883 Calcein Blau AM 1 mg Blue -
11514277 Calcein Grün, AM – Spezialverpackung 20 x 50 μg Green 1000 Mikrogramm
11530146 Calcein 100 mg Green 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11564257 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C3100MP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kann zur Bestimmung der Zellviabilität in den meisten eukaryotischen Zellen verwendet werden
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
  • In lebenden Zellen wird nicht-fluoreszierendes Calcein AM nach der Acetoxymethylester-Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen in ein grün fluoreszierendes Calcein umgewandelt
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeine Zell-Tracing, Gluthation-Detektion, High-Content-Screening (HCS), Immunofluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Detektion, Ionische Homeostase und Signalgebung, Mikrobielles Tracking, Nitrooxidativer Stress, Targetbasierte ADME/Tox-Assays, Zink- und Schwermetallionen-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Zellengängig
Farbe Green
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelltracing, Zelltracer, Zell-Tracer
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Calcein, AM
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission 517 nm
Menge 20 x 50 μg
Reagenztyp Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielenzym Esterase
Molekulargewicht 994.86