Learn More
Invitrogen™ CBQCA Protein Quantitation Kit
Artikelnummer. 10053032
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10053032 1 Kit 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10053032
Marke: Invitrogen™ C6667
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hochempfindlicher Assay für die Quantifizierung von Proteinen in Lösung zum Nachweis von nur 10 ng Protein pro ml
  • Ähnlich empfindlich gegenüber dem NanoOrange Proteinquantifizierungsreagenz (N-6666)
  • CBQCA eignet sich besser für die genaue Quantifizierung von Proteinen bei Vorhandensein von Lipiden, Membranfraktionen oder Detergenzien sowie für Lipoproteine und kleine Peptide
Proteinquantifizierung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Assay Fluoreszierendes Protein-Assay
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantifizierung von Proteinen in Lösung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Lagerungsbedingungen Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.