Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Zellreaktionspuffer-Kit
Artikelnummer. 10297994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10297994 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10297994 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C10269
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
1 Kit enthält ausreichend Material für 50 Reaktionen auf Basis eines Reaktionsvolumens von 0,5 ml.
Verbindet die zwei Gruppen miteinander
Das Click-iT Zellpuffer-Kit bietet Forschern mit einem Azid oder Alkin markierten Zellen die Möglichkeit, unter Verwendung des entsprechenden Click-Nachweisreagenz diese beiden Gruppen per Click-Reaktion miteinander zu verbinden. Jedes Kit enthält ausreichend Material für 50 Reaktionen mit einem Reaktionsvolumen von 0,5 ml für die anschließende Analyse mittels Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie oder Hochdurchsatz-Bildgebung (HCS).
  • Weniger gefährlich
Zellanalyse, Zellproliferation mit Klick-Chemie, Klick-Chemie, Glykoprotein-Analyse mit Klick-Chemie, Markierungschemie, Metabolische Markierung und naszierende Proteinsynthese mit Klick-Chemie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zell-Reaktionspuffer-Kit
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung 1 Kit mit ausreichend Material für 50 Reaktionen auf Basis eines Reaktionsvolumens von 0,5 ml.
Bei 2 bis 6 °C lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) EDU, Click-iT™ AHA, Alexa Fluor™ Azid, Alexa Fluor™ Alkin, Click-iT™ GlcNAz, Click-iT™
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Click-iT, Molecular Probes