Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ L-Homopropargylglycine (HPG)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10328924
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10328924 5 mg 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10328924
Marke: Invitrogen™ C10186
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Weniger gefährliche Methode für den Nachweis von naszierenden Proteinen während der Synthese
Click-iT Homopropargylglycin (HPG) ist eine schnelle, empfindliche, ungiftige und vor allem nicht radioaktive Alternative zur herkömmlichen Methode mit 35S-Methionin für den Nachweis der naszierenden Proteinsynthese. HPG ist ein Aminosäure-Analogon mit einer sehr kleinen Modifikation, konkret einer Alkin-Gruppe, das kultivierten Zellen verabreicht werden kann und während der aktiven Proteinsynthese in Proteine integriert wird. Die Detektion nutzt die chemoselektive Ligation oder “Klickreaktion” zwischen einem Azid und einem Alkin, bei der das Alkin-modifizierte Protein mit dem entsprechenden Azin-haltigen Farbstoff oder Hapten entweder mit dem Click-iT Zell-Reaktionspuffer-Kit oder dem Click-iT Proteinpuffer-Kit nachgewiesen wird. Mit dem Click-iT Zell-Reaktionspuffer-Kit können Zellen durch Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie oder High-Content-Bildgebung und -Analyse analysiert werden. Mit dem Click-iT Proteinreaktionspuffer-Kit erzielen Sie eine Detektionsempfindlichkeit in 1D-Gelen und Western-Blots im niedrigen Femtomolbereich oder führen eine LC-MS/ MS- und MALDI-MS-Analyse durch.
  • Weniger gefährlich
Zellanalyse, Klick-Chemie, Glykoprotein-Analyse mit Klick-Chemie, Markierungschemie, Metabolische Markierung und naszierende Proteinsynthese mit Klick-Chemie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährlich
Produkttyp L-Homopropargylglycin
Menge 5 mg
Inhalt und Lagerung Lagerung bei ≤ -20 °C und getrocknet.
Markierungsmethode Metabolische Markierung
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Click-iT, Molecular Probes
Marker oder Farbstoff Alkyn
Format Fest
Labeling Target Proteine