Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ RNA Alexa Fluor 594™ Imaging-Kit
Artikelnummer. 10678185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10678185 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10678185 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C10330
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das Kit enthält ausreichend Material für 25 18 x 18-Deckgläser.
Weisen Sie neu synthetisierte RNA oder Veränderungen der RNA-Konzentrationen nach
Das Click-iT RNA Alexa Fluor 594 Bildgebungskit ermöglicht den Nachweis globaler RNA-Transkription zeitlich und räumlich in Zellen (PNAS (2008) 105:15779-84). Die Fähigkeit, neu synthetisierte RNA oder Veränderungen der RNA-Konzentrationen aufgrund von Krankheiten, Umweltschäden oder Arzneimittelbehandlungen nachzuweisen, ist ein wichtiger Aspekt der toxikologischen Analyse. Mit einem Alkin-modifizierten Nukleosid, 5-Ethynyluridin (EU) und einer leistungsstarken Klick-Chemie können neu synthetisierte RNA ohne die Verwendung von Radioaktivität oder Antikörpern mit einem einfachen, zweistufigen Verfahren nachgewiesen werden. In Schritt 1 wird das alkinhaltige Nukleosid Zellen oder Tieren zugeführt und aktiv in die naszierende RNA eingearbeitet. Die geringe Größe des Tags ermöglicht die effiziente Einbindung des modifizierten Nukleosids in RNA, nicht aber in DNA. Die Detektion nutzt die chemoselektive Ligation oder “ Klickreaktion” zwischen einem Azid und einem Alkin, bei der die modifizierte RNA mit einem entsprechenden azidhaltigen Farbstoff nachgewiesen wird. Das Click-iT-Detektionsmolekül kann mit seinem sehr kleinen “Platzbedarf” problemlos in komplexe Proben eindringen und ermöglicht Multiplex-Analysen mit anderen Sonden, einschließlich Antikörpern zum Nachweis RNA-interaktiver Proteine für tiefere biologische Erkenntnisse.
  • Weniger gefährlich
Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Klickchemie, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, Markierungschemie, Naszenz-RNA-Nachweis und -Erfassung mit Klick-Chemie, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, RNA-Markierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält ausreichend Material für 25 18 x 18-Deckgläser. Bei 2 bis 6 °C trocken und vor Licht geschützt lagern.
Farbe Rot
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Format Objektträger
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 594
Anregung/Emission 590/617
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop
Produktlinie Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Produkttyp Neuer RNA-Syntheseassay
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur