Learn More
Invitrogen™ Coomassie Fluor™ Orange Protein Gel Stain (Ready-To-Use Solution)
Artikelnummer. 10634613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10634613 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10634613 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C33250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 €
    211.68 € / 1 Liter
    Sparen 40.32 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Färbung ist in weniger als einer Stunde abgeschlossen, ohne dass das Risiko einer Überfärbung des Gels besteht.
Der von Molecular Probes entwickelte Coomassie Fluor Orange Proteingel-Farbstoff ermöglicht ein schnelles, einfaches und feinfühliges Färben von durch SDS-PAGE separierten Proteinen. Nach der Elektrophorese wird das Gel gefärbt, gespült und fotografiert. Keine separaten Fixierungs- oder Entfärbungsschritte.
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszent
Marker oder Farbstoff Coomassie Fluor Orange
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielmolekül Protein
Anregung/Emission 300, 470/570 nm
Produktlinie Coomassie Fluor
Produkttyp Proteingel-Färbemittel