Learn More
Invitrogen™ D-Myo-Inositol 1,4,5-Triphosphate, P4(5)-(1-(2-Nitrophenyl)ethyl) Ester, tris(triethylammonium) Salt (NPE-Caged Ins 1,4,5-P3)
Artikelnummer. 11544896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11544896 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11544896 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. I23580
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die Blitzlicht-Photolyse der Caging-Gruppe liefert eine überwiegend lokal begrenzte Freisetzung des freien Nukleotids
NPE-gebundenes 1,4,5-triphosphat ist vor der Photolyse biologisch inaktiv. Die Flash-Photolyse der Sperrgruppe mit UV-Beleuchtung bei 355 nm führt zu einer schnellen und hochlokalisierten Freisetzung des freien INS 1,4,5-P3 am Ort der Beleuchtung.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelluläre Bildgebung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -detektion, Lipase- und Phopholipase-Aktivität, Membranen (allgemein) und Lipide, Plasmamembranen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 μg