Learn More
Invitrogen™ DiBAC4(3) (Bis-(1,3-Dibutylbarbituric Acid)Trimethine Oxonol)
Beschreibung
Die Potential-empfindliche, langsam reagierende Sonde DiBAC 4(3) kann in depolarisierte Zellen eindringen, wo sie an intrazelluläre Proteine oder Membranen bindet und eine verbesserte Fluoreszenz und eine rote Spektralverschiebung aufweist. Eine erhöhte Depolarisation führt zu einem zusätzlichen Zustrom des anionischen Farbstoffs und einer Erhöhung der Fluoreszenz. Umgekehrt wird Hyperpolarisation durch eine Abnahme der Fluoreszenz angezeigt. Dieses Bis-Oxonal hat ein Anregungsmaximum von 490 nm und ein Emissionsmaximum von 516 nm. DiBAC-Farbstoffe werden aufgrund ihrer negativen Gesamtladung von Mitochondrien ausgeschlossen, wodurch sie Carbocyaninen zur Messung von Plasmamembranpotentialen überlegen sind.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Produkttyp | DiBAC4(3) |
| Farbstofftyp | Membranpotentialsonden |
| Menge | 25 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Anregung/Emission | 493/516 nm |
| Molekulargewicht | 516.64 |