Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Assay-Kit für Lysozyme
Artikelnummer. 10565393
Change view
Click to view available options
Menge:
400 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10565393 400 Assays 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10565393
Marke: Invitrogen™ E22013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Messen Sie die Lysozymaktivität in der Lösung
Das EnzChek Lysozyme-Assay-Kit bietet Forschern einen einfachen und empfindlichen Assay zur Messung der Lysozymaktivität in Lösung. Der durch die Lysozymaktivität bedingte Anstieg der Fluoreszenz wird mit einem Fluorometer oder Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät gemessen. Der Assay nutzt einen innovativen Ansatz zur Messung der Lysozymaktivität. Mikrokokken-Lysodeiktikus-Zellwände werden verwendet, die weitgehend mit Fluoreszein markiert sind und eine Abschreckung des Fluoreszenzsignals bewirken. Aktives Lysozym-Enzym hydrolysiert die b-(1-4)-glucosidischen Verbindungen zwischen der N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Rückständen in der Zellwand des Mucopolysaccharids, wodurch das Abschrecken erleichtert und eine drastische Erhöhung der Fluoreszenz erzielt wird, die proportional zur Lysozym-Aktivität ist.
  • Nachweis von Lysozym-Aktivitätskonzentrationen bis zu 20 U/ml
  • Verwenden der standardmäßigen Einstellungen für die Anregung/Emission von Fluorescein (FITC)
  • Das Format ermöglicht eine kontinuierliche Messung der Lysozymaktivität
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Enzym- und Protein-Aktivität-Assays, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, High-Content-Screening (HCS), Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszenzintensitätsmessung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lysozymassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Lysozym-Assay
Produktlinie EnzChek
Menge 400 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Substrateigenschaften Lipidbasiertes Substrat
Substrattyp Lysozym-Substrat
Zielenzym Lysozym