Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phosphate Assay Kit
Beschreibung
Das EnzChek Phosphat-Assay-Kit bietet eine schnelle und empfindliche spektrophotometrische Methode zur Quantifizierung von anorganischem Phosphat in Lösung und für Phosphat, das während der enzymatischen Reaktionen von ATPase oder GTPase freigesetzt wird. In Gegenwart von anorganischem Phosphat wird das 2-Amino-6-mercapto-7-methylpurin-ribosid (MESG)-Substrat von dem Purin-nukleosid-phosphorylase (PNP)-Enzym in Ribose-1-phosphat und 2-Amino-6-mercapto-7-methylpurin umgewandelt. Diese enzymatische Umwandlung von MESG führt zu einer spektralphotometrischen Verschiebung der maximalen Absorption von 330 nm durch das Substrat auf 360 nm durch das Produkt. Die Reaktion kann über einen pH-Bereich von 6,5 bis 8,5 durchgeführt werden. Die EnzChek Phosphatreaktion ist ausreichend schnell und ausreichend quantitativ für den Einsatz in kinetischen Untersuchungen anhand der Stopped-Flow-Methode.
- Empfindlichkeit von 2 bis 150 μM Phosphat
- Der spektralphotometrische Assay auf Mikrotiterplatten-Basis erkennt eine Änderung des Absorptionsmaximums von 330 nm zu 360 nm
- Kontinuierliche Überwachung von Phosphat, das durch ATPase- oder GTPase-Aktivität erzeugt wird
Anionennachweis, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, High-Content-Screening (HCS), Ionische Homöostase und -signalisierung, Phosphataseaktivität, Phosphataseaktivitätsassays, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Ziel- und Lead-Identifikation und -Validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Ultraviolett |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phosphatassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer |
| Produkttyp | Phosphat-Assay |
| Farbstofftyp | MESG |
| Format | Röhrchen |
| Produktlinie | EnzChek |
| Menge | 100 Assays |
| Mehr anzeigen |