Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Texas Red™ Streptavidin (Texas Red™ EGF complex)
Artikelnummer. 11538956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μ g
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11538956 100 μ g 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11538956 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. E3480
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Komplexe des Farbstoff-Streptavidin-Moleküls und des biotinylierten EGF
Der fluoreszierend markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr.
  • Biotinylierte Konjugate nutzen Biotin-XX, das einen langen Spacerarm enthält, der die Sondenaffinität für EGF-Rezeptoren erhöht
  • EGF-Molekül: 53 Aminosäuren, MW = 6.045 Da
  • Anzahl der Fluorophormoleküle auf jedem EGF-Molekül: 1
  • Die Fluoreszenz wird in der Regel mit einem Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop oder Fluorimeter überwacht
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Zelltyp Säugetierzellen
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp Wachstumsfaktor
Marker oder Farbstoff Klassische Farbstoffe
Produktlinie Texas Red
Menge 100 μ g
Versandbedingung Nasseis