Learn More
Invitrogen™ EZQ™ Protein Quantitation Kit
Artikelnummer. 10780184
Click to view available options
Menge:
2000 Assays
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10780184
Marke: Invitrogen™ R33200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der Fluoreszenz-basierte Proteinassay ermöglicht die schnelle Quantifizierung von Proteinproben, die für die Gelelektrophorese vorbereitet wurden
  • Der Assay kann bei Vorhandensein von Detergenzien, Harnstoff und Reduktionsmitteln durchgeführt werden. Geben Sie einfach eine Probe mit 1 μl der Proteine auf vorbereitetes Papier, färben Sie es mit firmeneigenem Fluoreszenzfarbstoff und messen Sie die Fluoreszenz
  • Die Proben können im Vergleich zur Standardkurve quantifiziert werden
  • Speziell entwickelte 96-Well-Mikrotiterplatte für die einfache Quantifizierung von Proben auf Mikrotiterplatten-Lesegeräten oder Laserscannern sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit
Proteinquantifizierung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Assay Assay zur Proteinquantifizierung
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produktlinie EZQ
Produkttyp Protein Quantitation Assay
Ausreichend für 2000 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assay zur Proteinquantifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Menge 2000 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur lagern. Vor Licht schützen.