Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL GDP (Guanosine 5'-Diphosphate, BODIPY™ FL 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Bis (Triethylammonium) Salt)
Artikelnummer. 10432632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10432632 100 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10432632 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. G22360
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ähnliche spektrale Eigenschaften wie Fluorescein (FITC) oder der Farbstoff Alexa Fluor 488
Das gemischte Isomeren-Analogon von BODIPY FL GDP besteht aus dem BODIPY FL Fluorophor, das über einen Aminoethylcarbamoyl-Linker an der 2'- oder 3'-Position des Riboserings angehängt ist. BODIPY FL hat ähnliche Spektraleigenschaften wie Fluorescein (FITC) oder Alexa Fluor 488 Farbstoff.
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Biologie der Phosphatasen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifikation und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp FL GDP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Versandbedingung Nasseis
Konzentration 5 mM
Marker oder Farbstoff BODIPY™ FL
Menge 100 μl
Produktlinie BODIPY
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.