Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ Blue Fluorometric dsDNA Quantitation Kit, 200-2,000 assays
Artikelnummer. 10256762
Change view
Click to view available options
Menge:
200 bis 2.000 Assays
Artikelnummer. Menge
10256762 200 bis 2.000 Assays
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10256762
Marke: Invitrogen™ F2962
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bieten Protokolle und Reagenzien für die Analyse zellulärer RNA mit dem blau-fluoreszierendem Nukleinsäure-Färbemittel Hoechst 33258
  • Die Quantifizierung der zellulären DNA ist schnell und alle Behandlungen können in Mikrotiterplatten-Wells durchgeführt werden
  • Die Zellen werden lysiert, indem sie in destilliertem Wasser eingefroren werden, die verdünnte Farbstofflösung wird dann den lysierten Zellen hinzugefügt und die Fluoreszenz gemessen
Biochemische Toxikologie-Assays, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, -viabilität und -kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, High-Content Screening (HCS), zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Format 96-Well-Platte
Marker oder Farbstoff Andere Markierungen oder Farbstoffe
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produktlinie FluoReporter
Produkttyp dsDNA-Quantifizierungskit
Menge 200 bis 2.000 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur