Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescence Microscope Test Slide #1, for alignment, intensity, & calibration
Artikelnummer. 10053572
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10053572 Je 1 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10053572
Marke: Invitrogen™ F36909
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die Kalibrierung von Konfokal- und Fluoreszenzmikroskopen
Das FocalCheck Fluoreszenzmikroskop-Testpräparat Nr. 1 wurde speziell für die Kalibrierung von Fluoreszenzmikroskop-Systemen und der Bewertung der System- und Filterleistung entwickelt. Der Objektträger enthält 10 Probenbereiche, die mit FocalCheck kreisförmig gefärbten Mikrokugeln von 0,5 bis 15 μm beschichtet sind, die eine visuelle Darstellung der Fehlausrichtung des Geräts oder anderer Aberrationen in Reihe A bieten. Reihe B enthält eine Reihe von Mikrokugeln mit Fluoreszenzintensitäten von 0,667 bis 100 %.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierungsart Konfokalmikroskop-Kalibrierung, Fluoreszenzmikroskop-Kalibrierung
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Farbe Diverse Farben
Produkttyp Fluoreszenz-Mikroskop-Testobjektträger
Format Suspensions-Beads
Produktlinie FocalCheck
Menge Je 1
Versandbedingung Raumtemperatur