Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescence Microscope Test Slide #3, 5 colors, high & low intensities
Beschreibung
Der FocalCheck Fluoreszenzmikroskop-Testobjektträger Nr. 3 wurde speziell für die Kalibrierung von Fluoreszenzmikroskop-Systemen und der Bewertung der System- und Filterleistung entwickelt. Dieser Objektträger eignet sich für die grundlegende Bewertung der Filterleistung und ganz allgemein für die Fluoreszenzmikroskopie und digitale Bildgebung.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierungsart | Konfokalmikroskop-Kalibrierung, Fluoreszenzmikroskop-Kalibrierung |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Farbe | Diverse Farben |
| Produkttyp | Fluoreszenz-Mikroskop-Testobjektträger |
| Format | Suspensions-Beads |
| Produktlinie | FocalCheck |
| Menge | Je 1 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |