Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Microspheres, 6 μm, fluorescent dark-red ring stain/green throughout
Beschreibung
Die scharfen, ringförmigen Färbemuster der 6,0 μm großen FocalCheck Mikrokugeln mit grün/orange/dunkelrot fluoreszierenden Ringen erzeugen eine auffällige visuelle Darstellung der Fehlausrichtung des Geräts oder anderer Aberrationen, wodurch sie sich ideal als Referenzstandards für die konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie eignen. Die korrekte Bildregistrierung wird angezeigt, wenn die Mehrfachringbilder in allen Abmessungen perfekt zusammenfallen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierungsart | Konfokalmikroskop-Kalibrierung |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Farbe | Dunkelrot, grün, Green |
| Produkttyp | Mikrokugel |
| Format | Suspensions-Beads |
| Produktlinie | FocalCheck |
| Menge | 38 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Durchmesser (metrisch) | 6 μm |