Learn More
Invitrogen™ Guanosine 5'-O-(3-Thiotriphosphate), BODIPY™ FL Thioester, Sodium Salt (BODIPY™ FL GTP-γ-S, Thioester)
Artikelnummer. 10663993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10663993 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10663993 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. G22183
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Fluoreszenz kann bei Bindung an G-Proteine wiederhergestellt werden
BODIPY FL GTP-γ-S bindet an GTP-Bindungsproteine. Um dieses fluoreszierende Nukleotid zu erzeugen, wurde das BODIPY FL Fluorophor durch das γ-Thiol von GTP-γ-S verknüpft. Die Fluoreszenz von BODIPY FL GTP-γ-S ist im Vergleich zum freien Farbstoff um ca. 90 % gequencht, kann aber bei Bindung an G-Proteine wiederhergestellt werden. Neben der potenziellen Verwendung für Bindungsstudien ist der BODIPY FL GTP-γ-S Thioether ein wichtiges neues Substrat für Fhit, ein Mitglied der Histidin-Triad-Superfamilie der Nukleotid-Bindungsproteine.
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Guanosin 5'-O
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Markierungsmethode Chemische Markierung, direkte Markierung
Versandbedingung Nasseis
Konzentration 5 mM
Marker oder Farbstoff BODIPY™ FL
Menge 50 μl
Produktlinie BODIPY