Learn More
Invitrogen™ HybriSlip™ Hybridization Cover, 60 mm x 22 mm, RNase free
Artikelnummer. 10625983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10625983 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10625983 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. H18202
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Speziell für die In-situ-Hybridisierung entwickelt
  • Es erfordert keine langwierigen Vorbereitungs- oder Blockierverfahren, um das Einklemmen oder Binden der Sonde zu verhindern
  • Hitzebeständig und nicht wellig, sogar bei hohen Temperaturen
  • Gut geeignet für Denaturierungsschritte oder In-situ -PCR-Inkubationen
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, chromogene In-situ-Hybridisierung, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, In-situ-Hybridisierung (ISH)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hybridisierungsabdeckung
Produktlinie HybriSlip
Abmessungen 60 x 22 mm
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Menge 1 Set
Versandbedingung Raumtemperatur