Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ SlowFade™ Anti-Farbschwund-Kit
Beschreibung
- Enthält zwei Formulierungen des SlowFade™ Eindeckreagenz: Eine wässrige Formulierung in Puffer und eine wässrige Formulierung mit 50 % Glycerin
- Beide Formulierungen reduzieren die Rate der Photobleichung von Fluorescein auf nahezu Null und sind für quantitative Messungen geeignet
- Die Glycerol-basierte Deckflüssigkeit eignet sich ideal für das sofortige Betrachten der Probe
- Enthält den Sauerstofffänger 1,4-Diazabicyclo(2.2.2)octan (DABCO)
- Verbesserte Signalstabilität für Fluorescein
- Kann die nutzbare Fluoreszenzemission von Fluorescein um mehr als das 50-fache verlängern und das Signal in eingedeckelten Zellen und Geweben bis zu zwei Jahre lang erhalten
- Löscht die Ausgangsfluoreszenz von Fluorescein deutlich und die der Fluorophore Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 405 und Cascade Blue™ nahezu vollständig
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Menge | 1 Kit |