Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, fluorescein conjugate
Artikelnummer. 11500676
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11500676 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11500676 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S2851
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fluoreszierend-markierte, erhitzte oder chemisch abgetötete Bakterien und Hefe in einer Vielzahl von Größen, Formen und natürlichen Antigenitäten
  • Fluoreszierend-markierte, erhitzte oder chemisch abgetötete Bakterien und Hefe in einer Vielzahl von Größen, Formen und natürlichen Antigenitäten
  • Untersuchen Sie die Phagozytose mit Fluoreszenzmikroskopie, quantitativer Spektrofluorometrie und Durchflusszytometrie mit den fluoreszierenden Produkten von BioParticles
  • Während Fluorescein-markierte BioParticles-Konjugate in sauren Umgebungen teilweise gequencht werden, ist die Fluoreszenz von Alexa Fluor™, BODIPY™ FL, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ Farbstoffkonjugaten über den pH-Bereich von 3 bis 10 gleichmäßig intensiv
  • Markierung (Ex/Em): Fluorescein (ca. 494/518 nm)
  • Partikel: S. aureus (Wood-Stamm, ohne Protein A)
  • Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
  • Enthält ca. 3 x 108 S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
  • Konjugate können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
  • Fluoreszenz von BioParticles-Konjugaten, die an die Zelloberfläche gebunden sind (aber nicht internalisiert sind), kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quenchers abgeschreckt werden
  • Zusätzlich zu zellulären Anwendungen können fluoreszente BioParticles-Konjugate als Durchflusszytometrie-Kalibrierungsreferenzen beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirken
  • Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Rezeptoren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Biopartikel, Konjugat
Farbstofftyp FITC (Fluorescein)
Form Lyophilisiertes Pulver
pH 3 bis 10
Produktlinie BioParticles
Menge 10 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies S. aureus