Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, unlabeled
Artikelnummer. 11520676
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11520676 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11520676 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S2859
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Unmarkierte, erhitzte oder chemisch abgetötete Bakterien und Hefen in einer Vielzahl von Größen, Formen und natürlichen Antigenitäten
  • Nützlich für Phagozytose-Assays, sowohl als Kontrollen als auch für die kundenspezifische Markierung mit reaktiven Farbstoffen
  • Markierung (Ex/Em): Unmarkiert
  • Partikel: S. aureus (Wood-Stamm, ohne Protein A)
  • Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
  • Enthält ca. 3 x 108 S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
  • Konjugate können im Puffer der Wahl für die Verwendung in Phagozytose-Assays rekonstituiert werden
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Endokytose, Exozytose und Phagozytose Assays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Biopartikel, unmarkiert
Farbstofftyp Unkonjugiert
Form Lyophilisiertes Pulver
Produktlinie BioParticles
Menge 100 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies S. aureus