Learn More
Invitrogen™ ImaGene Green™ C12FDG lacZ Gene Expression Kit
Product Code. 10603843
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
10603843 1 Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10603843 Supplier Invitrogen™ Supplier No. I2904
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Substrate, die innerhalb der Zelle in fluoreszierende Produkte gespalten werden
Das ImaGene Green™ lacZ Genexpressions-Kit enthält ein auf Fluorescein basierendes Galactosidase-Substrat, das kovalent modifiziert wurde, um einen 12-kohlenstofflipophilen Anteil aufzunehmen, C12FDG. In der Zelle werden die Substrate durch β-Balactosidase gespalten, wodurch ein fluoreszierendes Produkt entsteht, das von den Zellen gut gehalten wird, wahrscheinlich durch Integrierung des lipophilen Schwanzes in die Zellmembran. Neben C12FDG enthalten die Kits auch das breite Spektrum an β-Galactosidase-Inhibitor, PETG und Chloroquin-Diphosphat für die Hemmung der säurehaltigen Hydrolyse des Substrats.
Beta-Galactosidase Assays, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Enzym- und Protein-Aktivitätsassays, Durchflusszytometrie, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Nachweisverfahren Fluoreszent
Assay β-Gal (lacZ) Assay
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Versandbedingung Raumtemperatur
Substrat C12FDG
Substrattyp Beta-Gal-Substrat
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielenzym Beta-Galactosidase
Format Kit
Produktlinie ImaGene Green
Menge 1 Kit
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.