Learn More
Invitrogen™ InSpeck™ Green (505/515) Microscope Image Intensity Calibration Kit, 6 μm
Artikelnummer. 10533483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10533483 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10533483 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. I14785
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Mikrokugeln haben einen ähnlichen Durchmesser wie viele gefärbte Zellen und bieten Intensitätsreferenzen für die Fluoreszenzmikroskopie zur Erstellung von Kalibrierungskurven und Bewertung der Geräteleistung.
  • Wässrige Suspensionen von Mikrokugeln können zur Kalibrierung von Fluoreszenzintensitäten direkt auf die Probe aufgebracht oder separat in der angrenzenden Well oder auf einem anderen Objektträger angebracht werden
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Mikroskop-Bildintensitätskalibrierungskit
Produktlinie InSpeck
Kalibrierungsart Mikroskop-Bildintensitätskalibrierung
Farbe Grün
Format Suspensions-Beads
Durchmesser (metrisch) 6 μm
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur