Learn More
Invitrogen™ JC-1 Farbstoff (Mitochondrienmembranpotenzial-Sonde)
Artikelnummer. 11570776
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11570776 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11570776 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T3168
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Empfindlicher Marker für das Potenzial von Mitochondrienmembranen
JC-1 ist ein neuartiger kationischer Carbocyanin-Farbstoff, der sich in Mitochondrien anreichert. Der Farbstoff liegt als Monomer in geringen Konzentrationen vor und erzeugt grüne Fluoreszenz, ähnlich der des Fluorescein. Bei höheren Konzentrationen bildet der Farbstoff J-Aggregate mit breitem Anregungsspektrum und einer Spitzenemission bei ∽590 nm.
JC-9 (D-22421) ist ein weiterer Farbstoff mit ähnlichen Eigenschaften.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, Mitochondrienfunktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Menge 5 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Mitochondrien