Learn More
Invitrogen™ Lectin GS-II From Griffonia simplicifolia, Alexa Fluor™ 594 Conjugate
Artikelnummer. 11594956
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594956
Marke: Invitrogen™ L21416
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Isolated from the seeds of Griffonia simplicifolia, a tropical African legume
Lectin GS-II is a 113,000-dalton compoased of identical subunits. Each subunit contains a single binding site specific for terminal non-reducing a- or Β-linked N-acetyl-D-glucoasemine. Unlike many other lectins, GS-II does not react with any specific blood group. The red-fluorescent lectin GS-II Alexa Fluor 594 conjugate can be used in fluorescence microscopy.
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, Flow Cytometry, Flow Cytometry Antibodies & Secondary Detection, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection, Microbial Tracking
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 500 μg
Quelle Africa Shrub legume
Konjugat Alexa Fluor 594
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Markertyp Alexa Fluor Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Lectins
Produktlinie Alexa Fluor