Learn More
Invitrogen™ Lectin PHA-L From Phaseolus vulgaris (red kidney bean), Alexa Fluor™ 594 Conjugate
Artikelnummer. 10634243
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10634243 1 mg 1 Milligramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10634243
Marke: Invitrogen™ L32456
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Suitable for use in cell tracing and tracking, cellular imaging and flow cytometry
Lectin phytohemagglutinin-L (PHA-L) is strongly inhibited by N-acetylglucosamine β(1-2) mannopyranosyl residues.[ALTREF PN29369] This lectin has been shown to agglutinate leukocytes and induce mitogenic activity in T-lymphocytes[ALTREF PN29369,PN29368] and has also been used as an anterograde tracer for the study of neuronal pathways.[ALTREF PN20284]
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, Flow Cytometry, Flow Cytometry Antibodies & Secondary Detection, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection, Microbial Tracking
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Quelle Red kidney bean
Konjugat Alexa Fluor 594
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Markertyp Alexa Fluor Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Lectins
Produktlinie Alexa Fluor