Learn More
Invitrogen™ Lectin PNA From Arachis hypogaea (peanut), Alexa Fluor™ 488 Conjugate
Artikelnummer. 10134522
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10134522
Marke: Invitrogen™ L21409
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Specific for terminal β-galactose
Lectin PNA will agglutinate human erythrocytes, but only after neuraminidase treatment.[ALTREF PN40265]
Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Cell Viability, Proliferation and Function, Cellular Imaging, Endocytosis, Exocytosis and Phagocytosis, Flow Cytometry, Flow Cytometry Antibodies and Secondary Detection, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection, Microbial Tracking
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Quelle Peanut
Konjugat Alexa Fluor 488
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Markertyp Alexa Fluor Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Lectins
Produktlinie Alexa Fluor