Learn More
Invitrogen™ Lectin PNA From Arachis hypogaea (peanut), Alexa Fluor™ 647 Conjugate
Artikelnummer. 10308072
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10308072
Marke: Invitrogen™ L32460
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Specific for terminal β-galactose
Lectin PNA will agglutinate human erythrocytes, but only after neuraminidase treatment.[ALTREF PN40265]
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cell Viability, Proliferation & Function, Cellular Imaging, Endocytosis, Exocytosis & Phagocytosis, Flow Cytometry, Flow Cytometry Antibodies & Secondary Detection, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection, In Vivo Imaging, Microbial Tracking
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Quelle Peanut
Konjugat Alexa Fluor 647
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Markertyp Alexa Fluor Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Lectins
Produktlinie Alexa Fluor