Learn More
Invitrogen™ Lectin SBA From Glycine max (soybean), Alexa Fluor™ 594 Conjugate
Artikelnummer. 10318072
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 10318072
Marke: Invitrogen™ L32462
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Suitable for use in cell tracing and tracking, cellular imaging and flow cytometry
Lectin soybean agglutinin (SBA) selectively binds terminal α- and β-N-acetylgalactosamine and galactopyranosyl residues.
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, Flow Cytometry, Flow Cytometry Antibodies & Secondary Detection, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection, Microbial Tracking
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Quelle Soybean
Konjugat Alexa Fluor 594
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Markertyp Alexa Fluor Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Lectins
Produktlinie Alexa Fluor