Learn More
Invitrogen™ LI Silver (LIS) Enhancement Kit
Artikelnummer. 10731154
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10731154
Marke: Invitrogen™ L24919
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Praktisches, lichtempunempfindliches Silberverbesserungssystem für die Verwendung mit kolloidalen Gold- und NANOGOLD-Reagenzien
Goldpartikel bei Vorhandensein von Silber(I)-Ionen und einem Reduktionsmittel dienen als Katalysatoren, um die Silber(I)-Ionen zu metallischem Silber zu reduzieren. Das metallische Silber wird auf dem Gold abgelagert und vergrößert die Partikel auf einen Durchmesser von 30 bis 100 nm. Gewebe oder Blots, die mit kolloidalem Gold gefärbt werden, werden durch dieses automatisierte Verfahren “entwickelt”, um schwarze Färbung zu geben, die im Lichtmikroskop zu sehen ist.
Das LI Silver Enhancement Kit ist von Nanoprobes, Inc. für Molecular Probes vorbereitet.
Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
Produkttyp LIS Erweiterungs-Kit
Marker oder Farbstoff NANOGOLD™, FluoroNanogold™, Silber, Colloidales Gold
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur