Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Green Phospholipidosis Detection Reagent (1000X), for cellular imaging
Artikelnummer. 10032963
Change view
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10032963 Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10032963 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. H34350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Einfacher Nachweis durch Fluoreszenzmikroskopie
Das HCS LipidTOX Grün Nachweisreagenz für Phospholipidose wurde entwickelt, um die potenziell toxischen Nebenwirkungen von Substanzen auf den Lipidstoffwechsel in Säugetier-Zelllinien zu charakterisieren. Dieses Reagenz kann einfach durch Fluoreszenzmikroskopie oder ein HCS-Lesegerät mit Filtern nachgewiesen werden, die Anregungs-/Emissionsmaxima von ca. 495/525 nm erkennen können. LipidTOX Phospholipidose-Nachweisreagenzien beeinflussen das normale Zellwachstum nicht, und die nach der Inkubation in lebenden Zellen beobachtete Färbung wird nach der Formaldehydfixierung beibehalten. Diese Sonde ist mit den neutralen HCS LipidTOX Lipidfärbungen kompatibel.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) High Content Gerät
Produkttyp Reagenz für den Nachweis von Phospholipidose
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Format 96-Well Platte
Produktlinie LipidTOX
Menge Je
Versandbedingung Raumtemperatur