Learn More
Invitrogen™ Live Cell Imaging Solution
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12363603
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12363603 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12363603 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A14291DJ
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein physiologisches Medium, das für die Bildgebung lebender Zellen entwickelt wurde und über vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der zellbasierten Forschung verfügt, einschließlich Farbstoffbeladung und Waschschritten
Die Lebendzell-Bildgebung kann eine Herausforderung darstellen. Es müssen nicht nur die Färbung für die jeweiligen Assay-Werte, die spektrale Kompatibilität und das Signal-Rausch-Verhältnis optimiert werden – die Lebendzell-Bildgebung von dynamischen Prozessen und Zellphysiologie erfordert auch die Live-Beobachtung über einen bestimmten Zeitraum. Die Wahl des Mediums ist besonders wichtig für die Zeitraffer-Bildgebung und für Experimente, bei denen Zellen Umgebungsbedingungen über längere Zeiträume ausgesetzt sind. Für zuverlässige Ergebnisse ist es wichtig, dass die Zellen gesund sind und so gut wie möglich bei physiologischer Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffspannung und anderen Bedingungen erhalten werden. Wenn Zellen ungesund erscheinen, sind sie für die Bildgebung nicht geeignet.
  • Optisch klare Lösung mit einem pH-Wert von 7,4, die mit HEPES gepuffert ist und Zellen bei Umgebungsatmosphäre und -temperatur bis zu 4 Stunden lang intakt erhält
  • Geeignete Lösung für die Lebend-Zellfluoreszenzbildgebung
  • Erweiterte Pufferkapazität im Vergleich zu Medien für eine verbesserte Zellviabilität
  • Speziell für Lebendzell-Bildgebung entwickelt: Bietet Bildklarheit, Signal-Rausch-Verhältnis und Zellviabilität, die im Vergleich zu Standardmedien deutlich verbessert werden
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Bildgebungslösung für Lebendzellen (Live Cell Imaging Solution, LCIS)
Produktlinie Molecular Probes
Reagenztyp Physiologischer Bildgebungspuffer
Inhalt und Lagerung Bei 25 °C lagern
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur