Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, Acetylated (AcLDL)
Artikelnummer. 10023522
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10023522 200 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10023522 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L35354
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Acetyliertes (Ac) Apoprotein zur Untersuchung von Zelltypen, die spezifische Rezeptoren für diese acetylierte Version exprimieren, d. h. Endothelialzellen und Mikroglialzellen
Humanes Lipoprotein mit niedriger Dichte (LDL) ist ein großer Proteinkomplex (ca. 500.000 Da), der an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und Cholesterin über Rezeptor-vermittelte Endozytose abgibt. Bei diesen Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes LDL kultivierten Zellen hinzugefügt. Anschließend werden die Zellen durch Mikroskopie oder Durchflusszytometrie analysiert. Alternativ kann fluoroszenzmarkiertes LDL Versuchstieren injiziert und die Verteilung des Markers nach dem angegebenen Zeitraum analysiert werden.
  • Acetyliert: Ja
  • Menge: 200 μl (1,0 mg/ml)
  • DL- und AcLDL-Produkte werden etwa alle zwei Monate aus frischem Humanplasma zubereitet und sind kontinuierlich verfügbar
  • LDL mit einem unmodifizierten Apoprotein wird zur Untersuchung der Abgabe und Internalisierung von normalem Cholesterin verwendet: Wenn Lysin-Rückstände des LDL-Apoproteins acetyliert wurden, bindet der LDL-Komplex nicht mehr an den LDL-Rezeptor, sondern wird vielmehr von Endothelzellen und Mikrogliazellen aufgenommen, die für diese modifizierte Form typische Scavenger-Rezeptoren besitzen.
  • Zu den Anwendungen für markierte LDL-Komplexe gehören: Zählen von LDL-Rezeptoren auf der Zelloberfläche und Analyse ihrer Bewegung und ihres Clusterings nach der Internalisierung, Quantifizierung der LDL-Rezeptoraktivität in Fibroblasten (Ersatz des radioaktiv markierten LDL-Assays), Untersuchung der LDL-Expression und Identifizierung von LDL-Rezeptormängeln in verschiedenen Zelllinien
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2,5 mg⁄ml
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Ergänzungsstoff
Farbstofftyp Unmarkiert
Form Flüssig
Menge 200 μl
Versandbedingung Nasseis