missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Lithium Salt, for microinjection

Artikelnummer. 10023332
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10023332 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10023332 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L12926

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wasserlöslicher Farbstoff mit Anregungs-/Emissionsmaxima von 428/536 nm

  • Gerät wird bevorzugt bei der Untersuchung der neuronalen Morphologie eingesetzt, da eine Carbohydrazid (CH)-Gruppe enthalten ist, die bei der Aldehydfixierung eine kovalente Bindung an umliegende Biomoleküle ermöglicht.
  • Die Lithiumsalz-Form von Lucifer-Gelb CH wird üblicherweise für die Mikroinjektion verwendet, da sie eine höhere Löslichkeit als Kalium- und Ammoniumsalze von Lucifer Gelb CH aufweist.

Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Yellow
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp Lithiumsalz
Menge 100 μl
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Subzelluläre Lokalisation Cytoplasm & Cytosol
Konzentration 100 mmol
Excitation/Emission 428/536 nm

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.