Learn More
Invitrogen™ MANT-ADP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl) Adenosine 5'-Diphosphate, Disodium Salt)
Artikelnummer. 10174812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10174812 400 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10174812 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. M12416
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Produziert Nukleotid-Analoga, die geringe Störungen von Nukleotid-Protein-Interaktionen verursachen
Das Nukleotid-Analogon MANT-ADP wird auf dem Ribose-Anteil modifiziert. Die kompakte Reife des MANT Fluorophors und seine Anbindeposition führt zu Nukleotid-Analoga, die eine minimale Störung von Nukleotid-Protein-Interaktionen induzieren. Da die MANT-Fluoreszenz empfindlich auf die Umgebung des Fluorophors reagiert, können Nukleotid-Protein-Interaktionen direkt nachweisbar sein. MANT Nukleotide sind wertvolle Sonden der Struktur und enzymatischen Aktivität von Nukleotid-Bindungsproteinen.
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp MANT-ADP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Versandbedingung Nasseis
Konzentration 5 mM
Marker oder Farbstoff MANT (N-Methylanthraniloyl)
Menge 400 μl
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.