Learn More
Invitrogen™ Muscimol, BODIPY™ TMR-X Konjugat
Artikelnummer. 10424972
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10424972 1 mg 1 Milligramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10424972
Marke: Invitrogen™ M23400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Leistungsstarker Agonist des GABAA-Rezeptors
Muscimol wurde häufig verwendet, um lokalisierte Gruppen von Neuronen reversibel zu inaktivieren. Das BODIPY TMR-X Muscimol-Konjugat kann anstelle radioaktiver Reagenzien und Methoden verwendet werden, um die Verteilung von Muscimol im Nervensystem abzubilden und um das Vorhandensein von GABAA-Rezeptoren auf Zelloberflächen zu erkennen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Rezeptoren, Synaptischer Spalt
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produktlinie BODIPY
Summenformel C31H36BF2N5O5.
Physikalische Form Fest
Farbe Gelb
Produkttyp Muscimol
Anregung/Emission 543/572 nm
Molekulargewicht 607.46