Learn More
Invitrogen™ NucRed™ Dead 647 ReadyProbes™ Reagent (TO-PRO-3 iodide)
Artikelnummer. 15139325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15139325 6 Flaschen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15139325 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R37113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 €
    311.65 € / 15 Milliliter
    Sparen 27.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
6 x 2,5 ml-Tropfflaschen
Zellimpermeabler Farbstoff, der bei Bindung an DNA eine leuchtend tiefrote Fluoreszenz abgibt
  • Zellen, die die Integrität der Plasmamembran verloren haben, werden innerhalb von Minuten gefärbt, wodurch dieser äußerst nützliche Fleck zur Schätzung des lebende/tote-Zellemverhältnisses und zur Messung der Zytotoxizität in kinetischen Lebendzell-Assays entsteht
  • Geeignet zum Färben von Zellkernen in fixierten Zellpräparaten und Gewebeschnitten
  • Die Lösung ist als raumtemperaturstabil konzipiert und wird in einer praktischen Tropfflasche geliefert: 2 Tropfen/ml abgeben, um Zellen zu färben, dann in den meisten Fällen 15 bis 30 Minuten inkubieren
  • Außergewöhnlich helle tiefrote Fluoreszenz bei Bindung an DNA
  • Schnelles Färben von beschädigten, toten oder fixierten Zellen ohne Waschschritte
  • Gebrauchsfertige flüssige Zubereitung: kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren
  • DNA-Färbemittel mit hoher Affinität, das Zellen leicht mit beeinträchtigten Zellmembranen färbt, aber nicht in lebende Zellen gelangt
  • Die Fluoreszenz erhöht sich bei der Bindung an dsDNA in Zellen mit beeinträchtigten Zellmembranen (sterbende oder tote Zellen), in festen Zellen und Gewebeschnitten um das Hundertfache
  • Spektrale Eigenschaften mit Anregung/Emission bei 642/661 nm, wenn sie an DNA gebunden sind, eignen sich hervorragend für Standard-Cy5/Far Red Filter
  • Die langwellige Fluoreszenz des Farbstoffs ist gut von häufig verwendeten Fluorophoren wie Hoechst, GFP, Alexa Fluor™ 488, Rhodamin (TRITC), Texas Red™ und vielen RFP-Varianten abgegrenzt
  • Gut geeignet für Gewebefärbungen, da das Signal in der Regel nicht durch Gewebeautofluoreszenz verdeckt wird
  • Kann direkt zu fixierten Zellen in Vollmedien oder Pufferlösungen gegeben werden
  • In den meisten Fällen steigt die Farbintensität mit der Zeit, wenn Zellen nicht vor der Bildgebung gewaschen werden.
  • Angeregt mit einem Maximum bei 642 nm bei Bindung an DNA, mit einem Emissionsmaximum bei 661 nm
  • Wird durch tiefrote Filter nachgewiesen
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zelltracing und -verfolgung, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Zellzyklus-Assays, Durchflusszytometrie Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Fluoreszenz in-situ-Hybridisierung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Montage und Fade-Verhinderung, Immunfluoreszenz-Färbung und -Detektion, in-situ-Hybridisierung (ISH), Nukleus, Nukleoli und Kernhülle, Organellen-Tracing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Tiefrot
Inhalt und Lagerung 6 x 2,5 ml-Tropfflaschen
Bei ≤ 25 °C lagern
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp Reagenz
Emission 661 nm
Excitation Wavelength Range 642 nm
Form Flüssig
Produktlinie NucRed, ReadyProbes
Menge 6 Flaschen
Subzelluläre Lokalisation Nucleus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.